Rame (II) ossido 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
197440250
197445000
197440025
ACRO197440250EA
29.9
EUR
ACRO197440250
ACRO197445000
ACRO197440025
Rame (II) ossido 97%
Rame (II) ossido
Formula:
CuO Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1326 °C Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS Number: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02674 |
Appearance | Black Powder |
Titration Iodometric | ≥96.0 % |