Rame (I) ossido, rosso ≥86% (Cu basis), Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
Cu₂O Punto di ebollizione: 1800 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1,230 °C Densità: 6 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010974 CAS Number: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 ADR: 9,III Merck Index: 13,02694 |
Assay of Cu | Min. 86 % |
Silver (Ag) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.05 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.01 % |