Stampa…
Rame (I) ossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ossido di rame (I), Ossido rameoso
40189.06 40189.14 40189.22 40189.36
40189.06EA 61.3 EUR
40189.06 40189.14 40189.22 40189.36
Rame (I) ossido ≥99.9% (metals basis)
Rame (I) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 1317-39-1 Molecular Formula: Cu2O Formula Weight: 143.08 Physical Form: Powder Density: 6.0 Refractive Index: 2.705 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Red to dark red Odour: Odourless Melting Point: 1235° Boiling Point: 1800° dec. Merck Reference: 14,2664 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010974
Formula: Cu₂O
Peso molecolare: 143.09 g/mol
Punto di ebollizione: 1800 °C (dec.)
Punto di fusione: 1235 °C
Densità: 6.0
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010974
CAS Number: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2664