Stampa…
Rame (I) ossido 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 28 EUR
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Rame (I) ossido 97%
Rame (I) ossido
Formula: Cu₂O
Punto di ebollizione: 1800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1232 °C
Densità: 5,7 to 6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010974
CAS Number: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm