Silver nitrite ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Argentous nitrite
Purity: 99%
CAS No.: 7783-99-5
Molecular Formula: AgNO2
Formula Weight: 153.88
Physical Form: Crystalline
Density: 4.45
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 140° dec.
Merck Reference: 14,8519
UN No.: 2627
MDL No.: MFCD00003413
Formula:
AgNO₂ Peso molecolare: 153,87 g/mol Punto di fusione: 140 °C (dec.) Densità: 4,45 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003413 CAS Number: 7783-99-5 EINECS: 232-041-7 UN: 2627 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8519 |