Stampa…
Silver nitrite 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Argentous nitrite
210690100 210690500
ACRO210690100EA 111 EUR
ACRO210690100 ACRO210690500
Silver nitrite 99%
Silver nitrite
Formula: AgNO₂
Punto di fusione: 140 °C
Densità: 4,45 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003413
CAS Number: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
UN: 2627
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08663
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %