Stampa…
Argento ioduro ≥99.999% (metals basis), Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Argentous iodide, Silver monoiodide
12111.06 12111.14 12111.22
12111.06EA 47.1 EUR
12111.06 12111.14 12111.22
Argento ioduro ≥99.999% (metals basis), Premion®
Argento ioduro
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-96-2 Molecular Formula: AgI Formula Weight: 234.77 Physical Form: Powder Density: 5.67 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 558° Merck Reference: 14,8516 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003412
Formula: AgI
Peso molecolare: 234.77 g/mol
Punto di ebollizione: 1506
Punto di fusione: 558 °C
Densità: 5.67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003412
CAS Number: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8516