Argento ioduro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Argentous iodide, Silver monoiodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-96-2
Molecular Formula: AgI
Formula Weight: 234.77
Physical Form: Crystalline
Density: 5.67
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 558°
Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides
Merck Reference: 14,8516
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003412
Formula:
AgI Peso molecolare: 234.77 g/mol Punto di ebollizione: 1506 Punto di fusione: 558 °C Densità: 5.67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003412 CAS Number: 7783-96-2 EINECS: 232-038-0 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8516 |