Stampa…
Argento ioduro 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
210420050 210420250 210421000
ACRO210420050EA 39.3 EUR
ACRO210420050 ACRO210420250 ACRO210421000
Argento ioduro 99%, puro
Argento ioduro
Formula: AgI
Punto di ebollizione: 1506 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 557 °C
Densità: 5,68 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003412
CAS Number: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08659
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Ag)