Rame (I) ioduro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cuprous iodide
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-65-4
Molecular Formula: CuI
Formula Weight: 190.45
Physical Form: Chunks/powder
Density: 5.63
Refractive Index: 2.346
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale brown
Odour: Weak
Melting Point: 605°
Boiling Point: ca 1290°
Merck Reference: 14,2662
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010978
Formula:
CuI Peso molecolare: 190.45 g/mol Punto di ebollizione: ∼1290 °C Punto di fusione: 605 °C Densità: 5.63 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010978 CAS Number: 7681-65-4 EINECS: 231-674-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2662 |