Stampa…
Rame (I) ioduro 99.995% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
201500050 201500250 201501000
ACRO201500050EA 73.1 EUR
ACRO201500050 ACRO201500250 ACRO201501000
Rame (I) ioduro 99.995% (trace metals basis)
Rame (I) ioduro
Formula: CuI
Punto di ebollizione: 1290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010978
CAS Number: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Visualizza i codici
Appearance White to grey to light brown Powder
Titration Complexometric 31.0 to 34.0 % (Cu)
Total trace metal impurities ≤50 ppm