Stampa…
Rame (I) ioduro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cuprous iodide
194900010 194902500 194900050
ACRO194900010EA 260 EUR
ACRO194900010 ACRO194902500 ACRO194900050
Rame (I) ioduro 98%
Rame (I) ioduro
Formula: CuI
Punto di ebollizione: 1290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010978
CAS Number: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Visualizza i codici
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm