Copper(II) fluoride, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cupric fluoride
203370250
203371000
ACRO203370250EA
147
EUR
ACRO203370250
ACRO203371000
Copper(II) fluoride, anidro 98%
Copper(II) fluoride
Formula:
CuF₂ Punto di ebollizione: 950 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 950 °C (dec.) Densità: 4,23 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010977 CAS Number: 7789-19-7 EINECS: 232-147-3 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,02704 |
Appearance | Light grey to blue-grey Powder |
Assay | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % |