Stampa…
Argento carbonato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
176970250 176971000
ACRO176970250EA 186 EUR
ACRO176970250 ACRO176971000
Argento carbonato 99%, puro
Argento carbonato
Formula: CAg₂O₃
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Densità: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003403
CAS Number: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
UN: 3077
Merck Index: 12,08650
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green Granular powder
Assay ≥98.5 %
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water)