Stampa…
Rame (II) cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.0100 8.18247.0500 8.18247.9025
8.18247.0100EA 48.9 EUR
8.18247.0100 8.18247.0500 8.18247.9025
Rame (II) cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Rame (II) cloruro
Formula: Cl₂Cu
Peso molecolare: 134.45 g/mol
Punto di ebollizione: 1365.85
Punto di fusione: 628
Densità: 3.054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010972
CAS Number: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Visualizza i codici
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2