Rame (II) cloruro, anidro 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Cl₂Cu Punto di ebollizione: 993 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 498 °C Densità: 3,054 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010972 CAS Number: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |
Appearance | Brown Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % (CuCl2) |
Water | ≤0.75 % |
Impurity | ≤0.75 % (Cupric nitrate) |
Insoluble matter | ≤0.25 % (in water) |