Stampa…
Rame (I) cloruro 97%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
212946-2KG 212946-500G
212946-2KGEA 271.77 EUR
212946-2KG 212946-500G
Rame (I) cloruro 97%, per analisi
Rame (I) cloruro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: ClCu
Punto di ebollizione: 1,490 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 3,530 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010971
CAS Number: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Visualizza i codici
Appearance of the substance complying
Assay of Cu 61.9 - 66.4 %
Vapor Pressure 1.3 mmHg ( 546 °C)