Rame (I) cloruro, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cloruro di rame
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
ClCu Peso molecolare: 99 g/mol Punto di ebollizione: 1367 Punto di fusione: 430 Densità: 4.145 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS Number: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 13,02690 |
Solubility | 0.001 - 0.1 g/l |
Melting Point | 422 °C |
Molar Mass | 99 g/mol |
Bulk Density | 1600 - 1800 kg/m3 |
Boiling Point | 1367 °C |
Density | 4.14 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |