Stampa…
Rame (I) cloruro ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cuprous chloride, Copper chloride
41837.22 41837.36
41837.22EA 142 EUR
41837.22 41837.36
Rame (I) cloruro ≥99% (metals basis)
Copper (I) chloride
Purity: 99% CAS No.: 7758-89-6 Molecular Formula: CuCl Formula Weight: 98.99 Physical Form: -80 Mesh Powder Density: 4.14 Refractive Index: 1.93 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 430° Boiling Point: 1490° Merck Reference: 14,2660 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010971
Formula: ClCu
Peso molecolare: 99 g/mol
Punto di ebollizione: 1490 °C
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 4,14
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010971
CAS Number: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2660