Rame (I) cloruro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cloruro di rame
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-89-6
Molecular Formula: CuCl
Formula Weight: 98.99
Physical Form: Powder
Density: 4.14
Refractive Index: 1.93
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 430°
Boiling Point: 1490°
Merck Reference: 14,2660
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010971
Formula:
ClCu Peso molecolare: 99 g/mol Punto di ebollizione: 1490 °C Punto di fusione: 430 Densità: 4.14 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS Number: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 14,2660 |