Stampa…
Rame (I) cloruro 90+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
405875000 405871000
ACRO405875000EA 141 EUR
ACRO405875000 ACRO405871000
Rame (I) cloruro 90+% ACS
Rame (I) cloruro
Formula: ClCu
Punto di ebollizione: 1490 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 4,14 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010971
CAS Number: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Visualizza i codici
Appearance White to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥90.0 %
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in acid)