Stampa…
Rame (I) cloruro 97+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
270520010 270525000 270520025
ACRO270520010EA 116 EUR
ACRO270520010 ACRO270525000 ACRO270520025
Rame (I) cloruro 97+%, extra puro
Rame (I) cloruro
Formula: ClCu
Punto di ebollizione: 1490 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 4,14 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010971
CAS Number: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Visualizza i codici
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in acid)
Subst nt pptd by H2S(SO4) ≤0.5 %