Stampa…
Rame (I) cloruro 99.99% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212420100 212421000
ACRO212420100EA 70.7 EUR
ACRO212420100 ACRO212421000
Rame (I) cloruro 99.99% (trace metals basis), extra puro
Rame (I) cloruro
Formula: ClCu
Punto di ebollizione: 1367 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 4,14 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010971
CAS Number: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Visualizza i codici
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %