Rame (I) cloruro 99%, extra puro, purificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cloruro di rame
208390250
208391000
208395000
ACRO208390250EA
59.6
EUR
ACRO208390250
ACRO208391000
ACRO208395000
Rame (I) cloruro 99%, extra puro, purificato
Rame (I) cloruro
Formula:
ClCu Peso molecolare: 99 g/mol Punto di ebollizione: 1490 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 430 °C Densità: 4.14 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS Number: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 13,02690 |
Appearance | Light green to grey Crystalline powder |
Titration Complexometric | 98.5 to 101.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |