Stampa…
Rame (I) cloruro 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 39.5 EUR
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Rame (I) cloruro 97%, puro
Rame (I) cloruro
Formula: ClCu
Punto di ebollizione: 1367 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 4,14 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010971
CAS Number: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Visualizza i codici
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm