Gold trichloride ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 64.4%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13453-07-1
Molecular Formula: AuCl3
Formula Weight: 303.33
Physical Form: Crystalline
Density: 3.90
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 180(subl)
Merck Reference: 14,4521
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014172
Formula:
AuCl₃ Punto di fusione: 180 °C (subl.) Densità: 3,90 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014172 CAS Number: 13453-07-1 EINECS: 236-623-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4521 |