Stampa…
Gold trichloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
318645000 318640050
ACRO318645000EA 166 EUR
ACRO318645000 ACRO318640050
Gold trichloride 99%
Gold trichloride
Formula: AuCl₃
Punto di fusione: 254 °C
Densità: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014172
CAS Number: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04536
Visualizza i codici
Appearance Orange-red to brown to violet Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (ex Au)