Gold(I) chloride 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
AuCl Punto di fusione: 289 °C Densità: 7,57 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00046175 CAS Number: 10294-29-8 EINECS: 233-655-8 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,04528 |
Appearance | Yellow-green Powder |
Elemental Analysis | ≥99.0 % (ex Au) |