Stampa…
Rame (II) bromuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 41.7 EUR
8.14658.0050 8.14658.0250
Rame (II) bromuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Rame (II) bromuro
Formula: Br₂Cu
Peso molecolare: 223,35 g/mol
Punto di ebollizione: 900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 498 °C
Densità: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010970
CAS Number: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02656
Visualizza i codici
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)