Rame (II) bromuro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cupric bromide, Cuprous bromide
Purity: 99%
CAS No.: 7789-45-9
Molecular Formula: CuBr2
Formula Weight: 223.36
Odour: Odourless
Melting Point: 498°
Boiling Point: 900°
Merck Reference: 14,2629
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010970
Formula:
Br₂Cu Peso molecolare: 223.35 g/mol Punto di ebollizione: 900 °C Punto di fusione: 498 Densità: 4.710 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010970 CAS Number: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,02656 |