Rame (II) bromuro Cu ≥ 28,1%, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cupric bromide, Cuprous bromide
CAS No.: 7789-45-9
Molecular Formula: CuBr2
Formula Weight: 223.36
Physical Form: Crystalline
Density: 4.710
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 498°
Boiling Point: 900°
Merck Reference: 14,2629
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010970
Formula:
Br₂Cu Peso molecolare: 223.35 g/mol Punto di ebollizione: 900 °C Punto di fusione: 498 Densità: 4.710 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010970 CAS Number: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,2629 |