Rame (II) bromuro, anidro 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Br₂Cu Punto di ebollizione: 900 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 498 °C Densità: 4,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010970 CAS Number: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02656 |
Appearance | Dark grey to grey-black Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤2000 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in water) |