Stampa…
Rame (I) bromuro ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
23071.237EA 0 EUR
23071.237 23071.290
Rame (I) bromuro ≥97%, TECHNICAL
Rame (I) bromuro
Formula: BrCu
Peso molecolare: 143.45 g/mol
Punto di ebollizione: 1345
Punto di fusione: 504
Densità: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010969
CAS Number: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %