Rame (I) bromuro ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7787-70-4
Molecular Formula: BrCu
Formula Weight: 143.45
Physical Form: Powder
Density: 4.98
Appearance: Pale green
Melting Point: 492°
Boiling Point: 1345°
Solubility: Slightly soluble in cold water. Decomposes in hot water. Soluble in HBr, HCl, NH4OH
Merck Reference: 14,2659
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010969
Catalyst
Formula:
BrCu Peso molecolare: 143,45 g/mol Punto di ebollizione: 1345 °C Punto di fusione: 492 °C Densità: 4,98 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010969 CAS Number: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 ADR: 9,III Merck Index: 14,2659 |