Stampa…
Rame (I) bromuro 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
199580010 199582500
ACRO199580010EA 220 EUR
ACRO199580010 ACRO199582500
Rame (I) bromuro 98%, extra puro
Rame (I) bromuro
Formula: BrCu
Peso molecolare: 143.45 g/mol
Punto di ebollizione: 1345
Punto di fusione: 504
Densità: 4.71 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010969
CAS Number: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689
Visualizza i codici
Appearance Green to grey-green Powder (May discolor to grey on storage)
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)