Stampa…
2,7-Dihydroxynaphthalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20851.0100 8.20851.0250 8.20851.5000
8.20851.0100EA 68.5 EUR
8.20851.0100 8.20851.0250 8.20851.5000
2,7-Dihydroxynaphthalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004085
CAS Number: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 184 - 187 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Synonyms 2,7-Dihydroxynaphthalene
Hill Formula C10H8O2