Stampa…
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
115040050 115040250 115041000 115045000
ACRO115040050EA 22.3 EUR
ACRO115040050 ACRO115040250 ACRO115041000 ACRO115045000
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
2,7-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 184…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004085
CAS Number: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
GC ≥96.0 %