Stampa…
2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11307.09 A11307.18 A11307.30
A11307.09EA 22.7 EUR
A11307.09 A11307.18 A11307.30
2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 92-44-4 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 175°(347°F) Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 742375 MDL No.: MFCD00004073
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…165 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 175 °C (347 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004073
CAS Number: 92-44-4
EINECS: 202-156-7