Stampa…
1,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H28261.14 H28261.06
H28261.14EA 177 EUR
H28261.14 H28261.06
1,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
1,7-Dihydroxynaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 575-38-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 180-184° MDL No.: MFCD00035720
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035720
CAS Number: 575-38-2
EINECS: 209-383-0