Stampa…
1,6-Dihydroxynaphthalene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,6-diol
L15801.14 L15801.22 L15801.36
L15801.14EA 42.3 EUR
L15801.14 L15801.22 L15801.36
1,6-Dihydroxynaphthalene ≥97%
1,6-Dihydroxynaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 575-44-0 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1939032
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003981
CAS Number: 575-44-0
EINECS: 209-386-7