Stampa…
1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
115001000 115005000
ACRO115001000EA 37.8 EUR
ACRO115001000 ACRO115005000
1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 259…261 °C (dec.)
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003980
CAS Number: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Grey-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %