Stampa…
Naftoresorcina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
A17739.06 A17739.03 A17739.14
A17739.06EA 148 EUR
A17739.06 A17739.03 A17739.14
Naftoresorcina ≥98%
Naftoresorcina
Purity: 98% CAS No.: 132-86-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 2044002 Merck Reference: 14,6396 MDL No.: MFCD00003965
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…126 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003965
CAS Number: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,6396