Stampa…
Naftoresorcina 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 59.7 EUR
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
Naftoresorcina 99+%
Naftoresorcina
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…126 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003965
CAS Number: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
Visualizza i codici
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %