Stampa…
2-Methoxynaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-naphthyl ether
A17650.0B A17650.30
A17650.0BEA 101 EUR
A17650.0B A17650.30
2-Methoxynaphthalene ≥98%
2-Methoxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 93-04-9 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Flash Point: ca 139°(282°F) Melting Point: 70-75° Boiling Point: 272-274° Beilstein Reference: 1859408 Merck Reference: 14,5997 MDL No.: MFCD00004061
Formula: C₁₁H₁₀O
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 272…274 °C
Punto di fusione: 70…75 °C
Densità: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ∼139 °C (282 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004061
CAS Number: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 14,5997