Stampa…
2-Methoxynaphthalene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-naphthyl ether
164750050 164755000
ACRO164750050EA 21.6 EUR
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Methoxynaphthalene 98%
2-Methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₁₀O
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 274 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73…75 °C
Densità: 1,266 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004061
CAS Number: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 12,06076
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %