Stampa…
2,3-Naftilenediamina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
A12993.03 A12993.06 A12993.14
A12993.03EA 78.5 EUR
A12993.03 A12993.06 A12993.14
2,3-Naftilenediamina 97%
2,3-Naftilenediamina
Purity: 97% CAS No.: 771-97-1 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 193-196° Solubility: Slightly soluble in water Beilstein Reference: 2206394 MDL No.: MFCD00004116
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 193…196 °C
Densità: 1,096
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004116
CAS Number: 771-97-1
EINECS: 212-241-0