Stampa…
2,3-Naftilenediamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
159590010 159590050 159590250
ACRO159590010EA 206 EUR
ACRO159590010 ACRO159590050 ACRO159590250
2,3-Naftilenediamina 97%
2,3-Naftilenediamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 193…199 °C
Densità: 1,0968 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004116
CAS Number: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
Visualizza i codici
Appearance Green-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤0.1 % (beta-Naphthylamine)
UV at 280 nm A: ≤0.035
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm