Stampa…
1,8-Naftilenediamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 74 EUR
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Naftilenediamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,8-Naftilenediamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 64…65 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004033
CAS Number: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C