Stampa…
1,8-Naftilenediamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15966.18 A15966.0B A15966.30
A15966.18EA 49.2 EUR
A15966.18 A15966.0B A15966.30
1,8-Naftilenediamina 97%
1,8-Naftilenediamina
Purity: 97% CAS No.: 479-27-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 205°/12mm Beilstein Reference: 742841 Merck Reference: 14,6372 MDL No.: MFCD00004033
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 205 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 61…65 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 195 °C (383 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004033
CAS Number: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6372