1,8-Naftilenediamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 205 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 63…66 °C Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004033 CAS Number: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06459 |
Appearance | Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 66 °C |
GC | ≥96.0 % |